Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Cleaning swabs, PP/PE, 70 mm
Katalog # TEXWTX758B
New Product
Leverandør:   Texwipe
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Katalog # TEXWTX758B
Leverandør:  Texwipe
New Product
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Cleaning swabs, Micro Alpha®
Cleaning swabs, PP/PE, 70 mm
Price
3.810,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Mikrospidsen er velegnet il rengøring af overflader med små riller, huller eller revner.
  • Et kompakt håndtag og stiv indre hovedspatel giver støtte og kontrol
  • Fremragende kemisk resistens, minimal partikel- og fiberdannelse
  • Hoved af dobbeltlagt Alpha-polyester er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cleaning swabs
  • Længde:
    70 mm
  • Seq:
    1
  • Skaft/hoved:
    PP/PE
  • Håndtagsbredde:
    2,2 mm
  • Cat. No.:
    TEXWTX758B
  • Hovedlængde:
    10 mm
  • Hovedbredde:
    3,2 mm
  • Farve på håndtag:
    Light Green
  • Håndtagslængde:
    60 mm
  • Materiale til håndtag:
    Polypropylene
  • Hovedmateriale:
    Knitted Alpha® Polyester
  • Bond:
    Thermal