Notepad, self-adhesive, TexWrite® TexNotes
TexNotes notepad, TX5820, 76×102 mm, lyseblå
Katalog # TEXWTX5820
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Ideel til at efterlade kommentarer på dokumenter, rapporter, instrumenter og de fleste overflader i rentrum.
- Lavt-kontaminerende klæbemiddel af polymerisk elastomer gør, at TexNotes® kan påsættes og fjernes uden rester
Format: 102×76 mm
: 72 ark pr. blok, 10 blokke pr. pakke (Bag-Within-A-Bag®).
Documents
TEXWTX5820_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Farve:lyseblå
- Beskrivelse:TexNotes notepad, TX5820
- Dimensioner:76×102 mm
- Seq:2