Orders LinkContactUsLinkComponent
TexWrite® Spiral Cleanroom Notebooks
TexWrite® Spiral Cleanroom Notebooks
Notebook, spiral, hvid, Ruled, 76×127 mm, 100
Katalog # TEXWTX5742
New Product
Leverandør:   Texwipe
TexWrite® Spiral Cleanroom Notebooks
Katalog # TEXWTX5742
Leverandør:  Texwipe
New Product
TexWrite® Spiral Cleanroom Notebooks
TexWrite® Spiral Cleanroom Notebooks
Notebook, spiral, hvid, Ruled, 76×127 mm, 100
Price
2.350,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
TexWrite® notesbog med spiralryg til rentrum, linjeret. Et økonomisk valg til registrering af notater og data i kritiske omgivelser.
  • Tryk med blæk med lavt indhold af natrium, IPA-resistent
  • Ligger fladt og siderne kan frit vendes for nemmere brug
Format: Stor (280×216 mm), medium (216×140 mm), lille (127×76 mm).
 : Bag-Within-A-Bag®.
Specifikationer
  • Papirformat:
    76×127 mm
  • Model:
    Ruled
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Notebook, spiral
  • Seq:
    2
  • Antal af sider:
    100