TexWrite® Spiral Cleanroom Notebooks
Notebook, spiral, hvid, Ruled, 76×127 mm, 100
Katalog # TEXWTX5742
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
TexWrite® notesbog med spiralryg til rentrum, linjeret. Et økonomisk valg til registrering af notater og data i kritiske omgivelser.
- Tryk med blæk med lavt indhold af natrium, IPA-resistent
- Ligger fladt og siderne kan frit vendes for nemmere brug
Format: Stor (280×216 mm), medium (216×140 mm), lille (127×76 mm).
: Bag-Within-A-Bag®.
Specifikationer
- Papirformat:76×127 mm
- Model:Ruled
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Notebook, spiral
- Seq:2
- Antal af sider:100