Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini-compressed ESD swabs, PE / PU, 89 mm
  TEXWTX750E
New Product
 :   Texwipe
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
  TEXWTX750E
 :  Texwipe
New Product
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini-compressed ESD swabs, PE / PU, 89 mm
3.790,00 kr
1 * 5 Items
Vasket CleanFoam hoved med åben cellestruktur, er fast med tilspidset spids.
  • Stat-Rite-håndtag (lav kontamination)
  • Afgiver sikkert elektriske ladninger uden at kontaminerende tilsætninger
  • Podepindshåndtaget er påtrykt ESD-sikker
Til rengøring af områder med små sprækker og riller.
Packaging: Bag-Within-A-Bag emballering
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
  • Beskrivelse:
    Mini-compressed ESD swabs
  • Længde:
    89 mm
  • Seq:
    2
  • Skaft/hoved:
    PE / PU
  • Håndtagsbredde:
    3 mm
  • Cat. No.:
    TEXWTX750E
  • Hovedlængde:
    10 mm
  • Hovedbredde:
    3,5 mm
  • Håndtagslængde:
    79 mm
  • Hovedform:
    Pointed