Combination Blocks
MCT-W21-COMBO block, Ø 7,9/11,1/11,5 mm, 0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes, 6/10/5, 27,6/39,1/38,1 mm
Katalog # VELPA00000513
New Product
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ant. huller:6/10/5
- Beskrivelse:MCT-W21-COMBO block
- Seq:3
- Dybde:27,6/39,1/38,1 mm
- Brøndstørrelse:Ø 7,9/11,1/11,5 mm
- Til:0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes