Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C18-MGII, Rustfrit stål, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Katalog # PHECCH0-7624
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:4,60 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:100 Å
- Længde:250 mm
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C18-MGII
- Cat. No.:PHECCH0-7624
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:9%
- pH-område:2,0 - 7,5