Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
Mikroboring, AQ-C18, Rustfrit stål, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
  PHECCH0-7384
New Product
 :   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
  PHECCH0-7384
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Mikroboring, AQ-C18, Rustfrit stål, 80 Å, 5 µm, 2,00 mm, 150 mm
8.495,00 kr
1 * 1 Items
  • Kolonne form:
    Mikroboring
  • Ø indv.:
    2,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    80 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    AQ-C18
  • Cat. No.:
    PHECCH0-7384
  • Endcapped:
    Ja
  • pH-område:
    2,0 - 7,5