Capcell Pak HPLC Columns
Mikroboring, C18 MG-II 100, Rustfrit stål, 100 Å, 5 µm, 2,00 mm, 50 mm
Katalog # PHECCH0-9314
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Mikroboring
- Ø indv.:2,00 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:100 Å
- Længde:50 mm
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C18 MG-II 100
- Cat. No.:PHECCH0-9314
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:18%
- pH-område:2,0 - 7,5