Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, Phenyl UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Katalog # PHECCH0-3841
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Katalog # PHECCH0-3841
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, Phenyl UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Price
8.843,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    120 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    Phenyl UG 120
  • Cat. No.:
    PHECCH0-3841
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    16%
  • pH-område:
    2,0 - 7,5