Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C1 SG 300, Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalog # PHECCH0-3968
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:4,60 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:300 Å
- Længde:150 mm
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C1 SG 300
- Cat. No.:PHECCH0-3968
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:>1%
- pH-område:2,0 - 7,5