Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C18 MG-II 100, Rustfrit stål, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 100 mm
Katalog # PHECCH0-9315
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:4,60 mm
- Partikelstørrelse:3 µm
- Porestørrelse:100 Å
- Længde:100 mm
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C18 MG-II 100
- Cat. No.:PHECCH0-9315
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:18%
- pH-område:2,0 - 7,5