Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C18 UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
  PHECCH0-3817
New Product
 :   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
  PHECCH0-3817
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C18 UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
8.843,00 kr
1 * 1 Items
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    120 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C18 UG 120
  • Cat. No.:
    PHECCH0-3817
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    18%
  • pH-område:
    2,0 - 7,5