Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C18 UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
PHECCH0-3817
New Product
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:4,60 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:120 Å
- Længde:250 mm
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHECCH0-3817
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:18%
- pH-område:2,0 - 7,5