Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C18 UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Catalog # PHECCH0-3881
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Catalog # PHECCH0-3881
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, C18 UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
8.142,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    3 µm
  • Porestørrelse:
    120 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    12
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C18 UG 120
  • Cat. No.:
    PHECCH0-3881
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    18%
  • pH-område:
    2,0 - 7,5