Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, SCX UG 80, Rustfrit stål, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Catalog # PHECCH0-3882
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Catalog # PHECCH0-3882
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
Analytisk, SCX UG 80, Rustfrit stål, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
8.211,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    80 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    11
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    SCX UG 80
  • Cat. No.:
    PHECCH0-3882
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    0%
  • pH-område:
    2,0 - 7,5