Orders LinkContactUsLinkComponent
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Forkolonne, dSEC-2, Rustfrit stål, 200 Å, 3 µm, 7,80 mm, 30 mm
Katalog # PHEC03Q-4788-K0
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Katalog # PHEC03Q-4788-K0
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Forkolonne, dSEC-2, Rustfrit stål, 200 Å, 3 µm, 7,80 mm, 30 mm
Price
6.390,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Forkolonne
  • Ø indv.:
    7,80 mm
  • Partikelstørrelse:
    3 µm
  • Porestørrelse:
    200 Å
  • Længde:
    30 mm
  • Seq:
    10
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    dSEC-2
  • Cat. No.:
    PHEC03Q-4788-K0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    0%
  • pH-område:
    1,5 - 8,5