Orders LinkContactUsLinkComponent
Kinetex Bulk Packing
Kinetex Bulk Packing
Phenyl-Hexyl, 5 µm, 100 Å
Katalog # PHEC04A-4603
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Kinetex Bulk Packing
Katalog # PHEC04A-4603
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
CAS nummer:  
Kinetex Bulk Packing
Kinetex Bulk Packing
Phenyl-Hexyl, 5 µm, 100 Å
CAS nummer:  
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    100 Å
  • Beskrivelse:
    Phenyl-Hexyl