Kinetex Bulk Packing
HILIC, 1,7 µm, 100 Å
Katalog # PHEC04A-4474
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Partikelstørrelse:1,7 µm
- Porestørrelse:100 Å
- Beskrivelse:HILIC