Orders LinkContactUsLinkComponent
Zebron GC Columns, ZB-FFAP
Zebron GC Columns, ZB-FFAP
Custom, on 7" cage, ZB-FFAP, Fused silica, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Katalog # PHEC7HK-G009-36-C
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Zebron GC Columns, ZB-FFAP
Katalog # PHEC7HK-G009-36-C
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Zebron GC Columns, ZB-FFAP
Zebron GC Columns, ZB-FFAP
Custom, on 7" cage, ZB-FFAP, Fused silica, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Price
6.554,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Filmtykkelse:
    3,00 µm
  • Ø indv.:
    0,53 mm
  • Beskrivelse:
    Custom, on 7" cage
  • Længde:
    30 m
  • Seq:
    14
  • Kolonnemateriale:
    Fused silica
  • Fase:
    ZB-FFAP