Orders LinkContactUsLinkComponent
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Analytisk, Max-RP, Rustfrit stål, 80 Å, 4 µm, 4,60 mm, 100 mm
  PHEC00D-4337-E0
New Product
 :   PHENOMENEX
Synergi HPLC Columns, Max-RP
  PHEC00D-4337-E0
New Product
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Analytisk, Max-RP, Rustfrit stål, 80 Å, 4 µm, 4,60 mm, 100 mm
7.023,00 kr
1 * 1 Items
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    4 µm
  • Porestørrelse:
    80 Å
  • Længde:
    100 mm
  • Seq:
    23
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    Max-RP
  • Cat. No.:
    PHEC00D-4337-E0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    17%
  • pH-område:
    1,5 - 9,0
  • Surface area:
    475 m²/g