Orders LinkContactUsLinkComponent
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 30 mm
Katalog # PHEC00A-3301-E0
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, C8
Katalog # PHEC00A-3301-E0
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 30 mm
Price
6.366,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    150 Å
  • Længde:
    30 mm
  • Seq:
    2
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C8 (Octyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00A-3301-E0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    12,60%
  • pH-område:
    2,0 - 9,0
  • Surface area:
    310 m²/g