Capcell Pak HPLC Columns
Mikroboring, C18 UG 120, Rustfrit stål, 120 Å, 5 µm, 1,50 mm, 100 mm
Katalog # PHEC70602
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Mikroboring
- Ø indv.:1,50 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:120 Å
- Længde:100 mm
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Fase:C18 UG 120
- Cat. No.:PHEC70602
- Endcapped:Ja
- Kulstofbelastning:18%
- pH-område:2,0 - 7,5