Orders LinkContactUsLinkComponent
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Analytisk, Max-RP, Rustfrit stål, 80 Å, 4 µm, 3,00 mm, 250 mm
Catalog # PHEC00G-4337-Y0
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Catalog # PHEC00G-4337-Y0
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Analytisk, Max-RP, Rustfrit stål, 80 Å, 4 µm, 3,00 mm, 250 mm
Price
7.742,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    3,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    4 µm
  • Porestørrelse:
    80 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    17
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    Max-RP
  • Cat. No.:
    PHEC00G-4337-Y0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    17%
  • pH-område:
    1,5 - 9,0
  • Surface area:
    475 m²/g