Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, C4
Forberedende, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 15 µm, 50,00 mm, 250 mm
Catalog # PHEC00G-4169-V0-AX
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, C4
Catalog # PHEC00G-4169-V0-AX
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
Forberedende, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 15 µm, 50,00 mm, 250 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Kolonne form:
    Forberedende
  • Ø indv.:
    50,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    15 µm
  • Porestørrelse:
    300 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    31
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C4 (Butyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00G-4169-V0-AX
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    5%
  • pH-område:
    1,5 - 10,0
  • Surface area:
    170 m²/g