Orders LinkContactUsLinkComponent
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 150 Å, 5 µm, 3,00 mm, 250 mm
  PHEC00G-3301-Y0
New Product
 :   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, C8
  PHEC00G-3301-Y0
New Product
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 150 Å, 5 µm, 3,00 mm, 250 mm
9.107,00 kr
1 * 1 Items
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    3,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    150 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    1
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C8 (Octyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00G-3301-Y0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    12,60%
  • pH-område:
    2,0 - 9,0
  • Surface area:
    310 m²/g