Orders LinkContactUsLinkComponent
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Analytisk, dSEC-2, Rustfrit stål, 200 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-4788-E0
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Katalog # PHEC00F-4788-E0
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Analytisk, dSEC-2, Rustfrit stål, 200 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
16.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    3 µm
  • Porestørrelse:
    200 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    4
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    dSEC-2
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4788-E0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    0%
  • pH-område:
    1,5 - 8,5