Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
Semi-præparativ, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 10,00 mm, 150 mm
Catalog # PHEC00F-4167-N0
New Product
Supplier:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, C4
Catalog # PHEC00F-4167-N0
Supplier:  PHENOMENEX
New Product
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
Semi-præparativ, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 10,00 mm, 150 mm
Price
14.944,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Kolonne form:
    Semi-præparativ
  • Ø indv.:
    10,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    300 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    23
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C4 (Butyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4167-N0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    5%
  • pH-område:
    1,5 - 10,0
  • Surface area:
    170 m²/g