Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Analytisk, Proteo, Rustfrit stål, 300 Å, 4 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-4396-E0
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Katalog # PHEC00F-4396-E0
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Analytisk, Proteo, Rustfrit stål, 300 Å, 4 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
10.434,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    4 µm
  • Porestørrelse:
    300 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    8
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    Proteo
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4396-E0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    15%
  • pH-område:
    1,5 - 10,0
  • Surface area:
    475 m²/g