Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Kapillær, Proteo, Stainless steel, glass coated, 300 Å, 4 µm, 0,50 mm, 150 mm
  PHEC00F-4396-AF
New Product
 :   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, Proteo
  PHEC00F-4396-AF
New Product
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Jupiter HPLC Columns, Proteo
Kapillær, Proteo, Stainless steel, glass coated, 300 Å, 4 µm, 0,50 mm, 150 mm
11.579,00 kr
1 * 1 Items
  • Kolonne form:
    Kapillær
  • Ø indv.:
    0,50 mm
  • Partikelstørrelse:
    4 µm
  • Porestørrelse:
    300 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    3
  • Kolonnemateriale:
    Stainless steel, glass coated
  • Fase:
    Proteo
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4396-AF
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    15%
  • pH-område:
    1,5 - 10,0
  • Surface area:
    475 m²/g