Orders LinkContactUsLinkComponent
IB-Sil HPLC Columns, C8
IB-Sil HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 125 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-0081-E0
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
IB-Sil HPLC Columns, C8
Katalog # PHEC00F-0081-E0
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
IB-Sil HPLC Columns, C8
IB-Sil HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 125 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
8.291,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    125 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    3
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C8 (Octyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00F-0081-E0
  • Endcapped:
    Ingen
  • Kulstofbelastning:
    7,5%
  • pH-område:
    2,5 - 7,5
  • Surface area:
    165 m²/g