Orders LinkContactUsLinkComponent
Columbus HPLC Columns, C8
Columbus HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 110 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-4187-E0
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Columbus HPLC Columns, C8
Katalog # PHEC00F-4187-E0
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Columbus HPLC Columns, C8
Columbus HPLC Columns, C8
Analytisk, C8 (Octyl), Rustfrit stål, 110 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Price
11.340,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    110 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    1
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C8 (Octyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4187-E0
  • Endcapped:
    Ingen
  • pH-område:
    2,5 - 7,5