Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
Forberedende, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 10 µm, 21,20 mm, 150 mm
Katalog # PHEC00F-4168-P0-AX
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, C4
Katalog # PHEC00F-4168-P0-AX
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
Forberedende, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 10 µm, 21,20 mm, 150 mm
Price
31.806,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Forberedende
  • Ø indv.:
    21,20 mm
  • Partikelstørrelse:
    10 µm
  • Porestørrelse:
    300 Å
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    27
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C4 (Butyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4168-P0-AX
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    5%
  • pH-område:
    1,5 - 10,0
  • Surface area:
    170 m²/g