Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
Forberedende, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 50,00 mm, 100 mm
Katalog # PHEC00F-4167-U0-AX
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, C4
Katalog # PHEC00F-4167-U0-AX
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
Forberedende, C4 (Butyl), Rustfrit stål, 300 Å, 5 µm, 50,00 mm, 100 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Forberedende
  • Ø indv.:
    50,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    300 Å
  • Længde:
    100 mm
  • Seq:
    30
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C4 (Butyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00F-4167-U0-AX
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    5%
  • pH-område:
    1,5 - 10,0
  • Surface area:
    170 m²/g