Orders LinkContactUsLinkComponent
Gemfibrozil ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP14848-5G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Gemfibrozil ≥98%
Katalog # APOSBUP14848-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  25812-30-0
Gemfibrozil ≥98%
Bottle
CAS nummer:  25812-30-0
Price
3.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer:  CI-719
  • CAS nummer:25812-30-0
  • Formel:C₁₅H₂₂O₃
  • Molecular Weight:250,33 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer