Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Gemfibrozil ≥98%

Bottle
Katalog # APOSBUP14848-100MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Gemfibrozil ≥98%
Katalog # APOSBUP14848-100MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  25812-30-0
Gemfibrozil ≥98%

Bottle

CAS nummer:  25812-30-0
Price
483,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Synonymer:  CI-719
  • CAS nummer:25812-30-0
  • Formel:C₁₅H₂₂O₃
  • Molecular Weight:250,33 g/mol
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer