Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

2-Bromethanol 97%

Bottle
Katalog # APOSOR30640-25G
Ætsende
Giftig
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Bromethanol 97%
Katalog # APOSOR30640-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  540-51-2
2-Bromethanol 97%

Bottle

CAS nummer:  540-51-2
Price
330,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:540-51-2
  • Formel:BrH₂CCH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002827
  • Molecular Weight:124.97 g/mol
  • Kogende Pt:149…150 °C
  • Smeltende Pt:–80 °C
  • Tæthed:1,762 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:208-748-1
  • FN:2922
  • ADR:8+6.1,II
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer