Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Ethylpyrocatechol 97%
4-Ethylpyrocatechol 97%
Bottle
Katalog # APOSOR925237-100G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
4-Ethylpyrocatechol 97%
Katalog # APOSOR925237-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  1124-39-6
4-Ethylpyrocatechol 97%
Bottle
CAS nummer:  1124-39-6
Price
16.890,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Ethylbenzene-1,2-diol, 4-Ethylcatechol
  • CAS nummer:1124-39-6
  • Formel:C₈H₁₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00015847
  • Molecular Weight:138.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle