4-Ethylpyrocatechol 97%
Bottle
Katalog # APOSOR925237-100G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
4-Ethylpyrocatechol 97%
Katalog # APOSOR925237-100G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 1124-39-6
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-Ethylbenzene-1,2-diol, 4-Ethylcatechol
- CAS nummer:1124-39-6
- Formel:C₈H₁₀O₂
- MDL nummer:MFCD00015847
- Molecular Weight:138.17 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle