Diethylenglycol 99%
Bottle
Katalog # APOSOR59808-250G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Diethylenglycol 99%
Katalog # APOSOR59808-250G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 111-46-6
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2,2'-Oxydiethanol
- CAS nummer:111-46-6
- Formel:C₄H₁₀O₃
- MDL nummer:MFCD00002882
- Molecular Weight:106.12 g/mol
- Kogende Pt:245…246 °C
- Smeltende Pt:–10 °C
- Tæthed:1,118 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:123 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-872-2
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle