2-Nitrocinnamaldehyde
Bottle
Katalog # APOSOR28735-5G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
2-Nitrocinnamaldehyde
Katalog # APOSOR28735-5G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 1466-88-2
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2'-Nitrocinnamaldehyde
- CAS nummer:1466-88-2
- Formel:C₉H₇NO₃
- MDL nummer:MFCD00007188
- Molecular Weight:177.16 g/mol
- Smeltende Pt:127…129 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:215-988-0
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle