Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Thyroxine 97%
L-Thyroxine 97%
Bottle
Katalog # APOSOR1030066-25G
Sundhed
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
L-Thyroxine 97%
Katalog # APOSOR1030066-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  51-48-9
L-Thyroxine 97%
Bottle
CAS nummer:  51-48-9
Price
1.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonymer:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • MDL nummer:MFCD00002595
  • Molecular Weight:776,87 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-101-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle