Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
AC-55541 98%

AC-55541 98%

Bottle
Katalog # APOSOR1026543-5G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
AC-55541 98%
Katalog # APOSOR1026543-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  916170-19-9
AC-55541 98%

Bottle

CAS nummer:  916170-19-9
Price
23.530,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonymer:  (E)-N-(2-(2-(1-(3-Bromophenyl)ethylidene)hydrazineyl)-2-oxo-1-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)ethyl)benzamide
  • CAS nummer:916170-19-9
  • Formel:C₂₅H₂₀BrN₅O₃
  • Molecular Weight:518,36 g/mol
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer