Orders LinkContactUsLinkComponent
AC-55541 98%
Bottle
Katalog # APOSOR1026543-250M
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
AC-55541 98%
Katalog # APOSOR1026543-250M
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  916170-19-9
AC-55541 98%
Bottle
CAS nummer:  916170-19-9
Price
3.030,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  (E)-N-(2-(2-(1-(3-Bromophenyl)ethylidene)hydrazineyl)-2-oxo-1-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)ethyl)benzamide
  • CAS nummer:916170-19-9
  • Formel:C₂₅H₂₀BrN₅O₃
  • Molecular Weight:518,36 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer