Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Hydroxyflavanone 98%
Bottle
Katalog # APOSOR1029230-1G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
2'-Hydroxyflavanone 98%
Katalog # APOSOR1029230-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  17348-76-4
2'-Hydroxyflavanone 98%
Bottle
CAS nummer:  17348-76-4
Price
835,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
  • CAS nummer:17348-76-4
  • Formel:C₁₅H₁₂O₃
  • Molecular Weight:240,26 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer