Orders LinkContactUsLinkComponent
Galactitol
Bottle
Katalog # APOSBIB6049-500G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Galactitol
Katalog # APOSBIB6049-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  608-66-2
Galactitol
Bottle
CAS nummer:  608-66-2
Price
1.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS nummer:608-66-2
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer