Galactitol
Bottle
Katalog # APOSBIB6049-100G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS nummer:608-66-2
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL nummer:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle