4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Bottle
Katalog # APOSOR26691-5G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Katalog # APOSOR26691-5G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 498-02-2
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
- CAS nummer:498-02-2
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL nummer:MFCD00008747
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- Kogende Pt:263…265 °C
- Smeltende Pt:112…115 °C
- Flash Pt:113 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle