Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Bottle
Katalog # APOSOR26691-5G
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Katalog # APOSOR26691-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Bottle
CAS nummer:  498-02-2
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL nummer:MFCD00008747
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • Kogende Pt:263…265 °C
  • Smeltende Pt:112…115 °C
  • Flash Pt:113 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer