Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Hydroxyflavanone ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP16862-100MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Hydroxyflavanone ≥98%
Katalog # APOSBUP16862-100MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  17348-76-4
2-Hydroxyflavanone ≥98%
Bottle
CAS nummer:  17348-76-4
Price
297,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
  • CAS nummer:17348-76-4
  • Formel:C₁₅H₁₂O₃
  • Molecular Weight:240,25 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer