Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid
Bottle
Katalog # APOSBIP4355-1G
Irriterende
Sundhed
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Propidiumiodid
Katalog # APOSBIP4355-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid
Bottle
CAS nummer:  25535-16-4
Price
15.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Fluorescent staining compound.
Synonymer:  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  • CAS nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • Smeltende Pt:220…225 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:247-081-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle