Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hesperidin

Hesperidin

Bottle
Katalog # APOSBIK9009-2.5KG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Hesperidin
Katalog # APOSBIK9009-2.5KG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  520-26-3
Hesperidin

Bottle

CAS nummer:  520-26-3
Price
8.100,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
  • CAS nummer:520-26-3
  • Formel:C₂₈H₃₄O₁₅
  • MDL nummer:MFCD00075663
  • Molecular Weight:610.56 g/mol
  • Smeltende Pt:250…255 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer