Phthalsyre 98%
Bottle
Katalog # APOSOR923932-25KG
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Phthalsyre 98%
Katalog # APOSOR923932-25KG
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 88-99-3
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Pathalic acid
- CAS nummer:88-99-3
- Formel:C₈H₆O₄
- MDL nummer:MFCD00002467
- Molecular Weight:166.13 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle