Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

4-Ethylanisol 98%

Bottle
Katalog # APOSOR916875-2.5KG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
4-Ethylanisol 98%
Katalog # APOSOR916875-2.5KG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  1515-95-3
4-Ethylanisol 98%

Bottle

CAS nummer:  1515-95-3
Price
13.350,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Ethyl-4-methoxybenzene
  • CAS nummer:1515-95-3
  • Formel:C₉H₁₂O
  • MDL nummer:MFCD00015176
  • Molecular Weight:136.19 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer